4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diamine
L07888.14
L07888.14EA 154 EUR InStock
L07888.14
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1005-39-6 Molecular Formula: C5H8N4S Formula Weight: 156.21 Melting Point: 187-191° Beilstein Reference: 127235 MDL No.: MFCD00023241
Formule: C₅H₈N₄S
MW: 156,21 g/mol
Point de fusion: 187…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023241
Numéro CAS: 1005-39-6
EINECS: 213-735-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité