Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-3-nitrocoumarin 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L07908.06
L07908.06EA 92.1 EUR InStock
L07908.06
4-Chloro-3-nitrocoumarin 98%
4-Chloro-3-nitrocoumarin
Purity: 98% CAS No.: 38464-20-9 Molecular Formula: C9H4ClNO4 Formula Weight: 225.59 Melting Point: ca 162° dec. Beilstein Reference: 883649 MDL No.: MFCD00051670


Formule: C₉H₄ClNO₄
Point de fusion: ∼ 162 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051670
Numéro CAS: 38464-20-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité