4-Éthylbenzonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07921.09
L07921.09EA 117 EUR InStock
L07921.09
4-Éthylbenzonitrile 98%
4-Éthylbenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 25309-65-3
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 2040912
MDL No.: MFCD00016383
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 237 °C
Densité: 0.956
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016383
Numéro CAS: 25309-65-3
EINECS: 246-811-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité