1-Chloro-4-éthylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07931.06
L07931.06EA 99.4 EUR InStock
L07931.06
1-Chloro-4-éthylbenzène ≥97%
1-Chloro-4-éthylbenzène
Purity: 97%
CAS No.: 622-98-0
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.5175
Odour: Aromatic
Boiling Point: 184-185°
Beilstein Reference: 1099335
MDL No.: MFCD00040855
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 184…185 °C
Densité: 1.030
Point d'éclair: 62 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040855
Numéro CAS: 622-98-0
EINECS: 210-763-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité