Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine

L07983.03 L07983.06 L07983.14
L07983.03EA 41.4 EUR InStock
L07983.03 L07983.06 L07983.14
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
7-Azaindole
Purity: 98% CAS No.: 271-63-6 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 103-107° Boiling Point: 270° MDL No.: MFCD00005606


Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1.301 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005606
Numéro CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité