3-Méthylstyrène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Vinyltoluene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0.10 %
L08072.06
L08072.06EA 63.8 EUR InStock
L08072.06
3-Méthylstyrène ≥98% stabilisé
3-Méthylstyrène
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 100-80-1 Molecular Formula: C9H10 Formula Weight: 118.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.5410 Odour: Pungent Melting Point: -82 to -81° Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 1304618 UN No.: 2618 MDL No.: MFCD00008617
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 170…171 °C
Point de fusion: –82 to –81 °C
Densité: 0.900
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008617
Numéro CAS: 100-80-1
EINECS: 202-889-2
ONU: 2618
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité