4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08430.06
L08430.06EA 102 EUR InStock
L08430.06
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 1835-11-6 Molecular Formula: C16H16O3 Formula Weight: 256.30 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 1885776
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017326
Numéro CAS: 1835-11-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité