Phtalamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08600.09
L08600.09EA 42.4 EUR InStock
L08600.09
Phtalamide ≥97%
Phtalamide
Purity: 97% CAS No.: 88-96-0 Molecular Formula: C8H8N2O2 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 223° dec. Beilstein Reference: 1868220 Merck Reference: 14,7369 MDL No.: MFCD00025478
Formule: C₈H₈N₂O₂
Point de fusion: 223 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025478
Numéro CAS: 88-96-0
EINECS: 201-870-6
Merck Index: 14,7369
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité