(R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08644.03
L08644.03EA 199 EUR InStock
L08644.03
(R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid ≥98%
(R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3966-30-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 115-117° Beilstein Reference: 2936598
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067699
Numéro CAS: 3966-30-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité