4-tert-Butyl-2,6-dinitrophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L08670.14
L08670.14EA 60.7 EUR InStock
L08670.14
4-tert-Butyl-2,6-dinitrophénol ≥97%
4-tert-Butyl-2,6-dinitrophénol
Purity: 97% CAS No.: 4097-49-8 Molecular Formula: C10H12N2O5 Formula Weight: 240.22 Melting Point: 93-95° Beilstein Reference: 1986466 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00051969
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₅
MW: 240,22 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051969
Numéro CAS: 4097-49-8
EINECS: 223-856-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité