3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L08700.09
L08700.09EA 116 EUR InStock
L08700.09
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Purity: 98% CAS No.: 15799-79-8 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 113-114°/6mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00051779
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C (6 mmHg)
Densité: 1.031
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051779
Numéro CAS: 15799-79-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité