3-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
L08886.06
L08886.06EA 89.3 EUR InStock
L08886.06
3-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle ≥98%
3-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle
Purity: 98% CAS No.: 5307-17-5 Molecular Formula: C9H9NO5 Formula Weight: 211.18 Melting Point: 142-144° Beilstein Reference: 2697098
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051968
Numéro CAS: 5307-17-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité