Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hexyloxybenzaldehyde 96%

Fournisseur: Thermo Scientific

L08988.09
L08988.09EA 92.8 EUR InStock
L08988.09
2-Hexyloxybenzaldehyde 96%
2-Hexyloxybenzaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 7162-59-6 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.29 Refractive Index: 1.5200 Boiling Point: 132-134°/0.5mm MDL No.: MFCD00014131


Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C (0.5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014131
Numéro CAS: 7162-59-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité