DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride, 3-Amino-DL-alanine Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
L09485.06
L09485.06EA 133 EUR InStock
L09485.06
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 54897-59-5 Molecular Formula: C3H8N2O2.HCl Formula Weight: 140.57 Melting Point: ca 232° dec. Beilstein Reference: 5293359 MDL No.: MFCD00012884
Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 140,57 g/mol
Point de fusion: ∼ 232 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012884
Numéro CAS: 54897-59-5
EINECS: 259-387-1
Merck Index: 14,2984
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité