L-Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L09668.MD
L09668.MDEA 135 EUR InStock
L09668.MD
L-Azetidine-2-carboxylic acid 98%
L-Azetidine-2-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 2133-34-8 Molecular Formula: C4H7NO2 Formula Weight: 101.11 Melting Point: ca 217° dec. Beilstein Reference: 80678 Optical Rotation: -123° (c=4 in H2O) MDL No.: MFCD00005166
Formule: C₄H₇NO₂
Point de fusion: ∼ 217 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005166
Numéro CAS: 2133-34-8
EINECS: 218-362-5
Merck Index: 14,908
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité