Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Bromomethyl methyl ether tech. 90%, grade Technique

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L09837.06
L09837.06EA 47.3 EUR InStock
L09837.06
Bromomethyl methyl ether tech. 90%, grade Technique
Bromomethyl methyl ether
Purity: 90% CAS No.: 13057-17-5 Molecular Formula: BrCH2OCH3 Formula Weight: 124.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4520-1.4600 Odour: Pungent Boiling Point: 86-87° Beilstein Reference: 1730853 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00000171


Formule: C₂H₅BrO
MW: 124,97 g/mol
Point d'ébullition: 86…87 °C
Densité: 1.531
Point d'éclair: 26 °C (78 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000171
Numéro CAS: 13057-17-5
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité