Phosphonate de dibenzyle 90+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dibenzyl phosphite
L09858.06
L09858.06EA 33.2 EUR InStock
L09858.06
Phosphonate de dibenzyle 90+%
Phosphonate de dibenzyle
Purity: 90+% CAS No.: 17176-77-1 Molecular Formula: C14H15O3P Formula Weight: 262.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5540 Odour: Odourless Boiling Point: 110-120°/0.1mm Beilstein Reference: 1982794 Merck Reference: 14,3014 MDL No.: MFCD00004774
Formule: C₁₄H₁₅O₃P
MW: 262,25 g/mol
Point d'ébullition: 110…120 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.187
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004774
Numéro CAS: 17176-77-1
EINECS: 241-226-1
Merck Index: 14,3014
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité