Isobornyl acrylate ≥85% stabilisé, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (1R,2R,4R)-rel-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acrylate, Acrylic acid Isobornyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L09977.30
L09977.30EA 79.3 EUR InStock
L09977.30
Isobornyl acrylate ≥85% stabilisé, tech.
Isobornyl acrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 85% CAS No.: 5888-33-5 Molecular Formula: C13H20O2 Formula Weight: 208.30 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.4795 Odour: Characteristic Melting Point: -35° Boiling Point: 104-106°/4.5mm Beilstein Reference: 2254825 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00080424
Formule: C₁₃H₂₀O₂
MW: 208,30 g/mol
Point d'ébullition: 104…106 °C (4.5 mmHg)
Point de fusion: < –35 °C
Densité: 0.970
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080424
Numéro CAS: 5888-33-5
EINECS: 227-561-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité