Ethoxytriméthylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10151.22
L10151.22EA 110 EUR InStock
L10151.22
Ethoxytriméthylsilane ≥97%
Ethoxytriméthylsilane
Purity: 97% CAS No.: 1825-62-3 Molecular Formula: C5H14OSi Formula Weight: 118.25 Flash Point: -18°(-0°F) Refractive Index: 1.3740 Odour: Mild Melting Point: -83° Boiling Point: 75-76° Beilstein Reference: 1731950 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009069
Formule: C₅H₁₄OSi
Point d'ébullition: 75…76 °C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.757
Point d'éclair: –18 °C (–0 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009069
Numéro CAS: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité