cis-2,3-Diméthyloxiranne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10320.06
L10320.06EA 134 EUR InStock
L10320.06
cis-2,3-Diméthyloxiranne ≥98%
cis-2,3-Diméthyloxiranne
Purity: 98% CAS No.: 1758-33-4 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: -21°(-5°F) Refractive Index: 1.3830 Melting Point: -84° Boiling Point: 60-61° Beilstein Reference: 79770 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00005128
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 60…61 °C
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.826
Point d'éclair: –21 °C (–5 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005128
Numéro CAS: 1758-33-4
ONU: 3271
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité