Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorophenol red sodium salt

Fournisseur: Thermo Scientific

L10364.06
L10364.06EA 50.8 EUR InStock
L10364.06
Chlorophenol red sodium salt
Chlorophenol red sodium salt
CAS No.: 123333-64-2 Molecular Formula: C19H11Cl2NaO5S Formula Weight: 445.26 Melting Point: ca 267° dec. MDL No.: MFCD00151199


Formule: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Point de fusion: ∼ 267 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151199
Numéro CAS: 123333-64-2
EINECS: 224-619-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité