(R)-(-)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-1-Phenylethane-1,2-diol, (R)-(-)-α,β-Dihydroxyethylbenzene, (R)-(-)-Phenylethane-1,2-diol, (R)-(-)-Phenyl-1,2-ethanediol
L10494.03
L10494.03EA 70.5 EUR InStock
L10494.03
(R)-(-)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥99%
(R)-(-)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Purity: 99% CAS No.: 16355-00-3 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 67-69° Boiling Point: 272-274° MDL No.: MFCD00064262
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 272…274 °C
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064262
Numéro CAS: 16355-00-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité