Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allylphosphonate de diméthyle tech. 85%, grade Technique

Fournisseur: Thermo Scientific

L10567.06
L10567.06EA 179 EUR InStock
L10567.06
Allylphosphonate de diméthyle tech. 85%, grade Technique
Allylphosphonate de diméthyle
Purity: 85% CAS No.: 757-54-0 Molecular Formula: C5H11O3P Formula Weight: 150.12 Refractive Index: 1.4370 Boiling Point: 41-42°/0.5mm MDL No.: MFCD00014951


Formule: C₅H₁₁O₃P
MW: 150,12 g/mol
Point d'ébullition: 41…42 °C (0.5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014951
Numéro CAS: 757-54-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité