Cyclohexyl methacrylate 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid Cyclohexyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm
L10634.22
L10634.22EA 63.7 EUR InStock
L10634.22
Cyclohexyl methacrylate 97% stabilisé
Cyclohexyl methacrylate
Stab. with ca 50ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 101-43-9 Molecular Formula: C10H16O2 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4577 Boiling Point: 72-73°/5mm Beilstein Reference: 2045235 MDL No.: MFCD00014292
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C (5 mmHg)
Densité: 0.970
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014292
Numéro CAS: 101-43-9
EINECS: 202-943-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité