3-Methylquinoline-N-oxide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10635.03
L10635.03EA 116 EUR InStock
L10635.03
3-Methylquinoline-N-oxide 97%
3-Methylquinoline-N-oxide
Purity: 97% CAS No.: 1873-55-8 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 88-89° Beilstein Reference: 118125 MDL No.: MFCD00082650
Formule: C₁₀H₉NO
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082650
Numéro CAS: 1873-55-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité