5-(3-Chlorophényl)tétrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(3-Chlorophenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
L10699.03
L10699.03EA 44.5 EUR InStock
L10699.03
5-(3-Chlorophényl)tétrazole ≥98%
5-(3-Chlorophényl)tétrazole
Purity: 98+% CAS No.: 41421-28-7 Molecular Formula: C7H5ClN4 Formula Weight: 180.60 Melting Point: 139-140° Beilstein Reference: 140081
Formule: C₇H₅ClN₄
MW: 180,6 g/mol
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040951
Numéro CAS: 41421-28-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité