1,1,1-Trifluoro-2-méthyl-2-propanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-2-methylpropan-2-ol
L10888.06
L10888.06EA 90.3 EUR InStock
L10888.06
1,1,1-Trifluoro-2-méthyl-2-propanol 98%
1,1,1-Trifluoro-2-méthyl-2-propanol
Purity: 98% CAS No.: 507-52-8 Molecular Formula: C4H7F3O Formula Weight: 128.09 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.3400 Odour: Recognizable Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1736196 UN No.: UN1987 MDL No.: MFCD00014391
Formule: C₄H₇F₃O
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C
Densité: 1.170
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014391
Numéro CAS: 507-52-8
EINECS: 208-075-3
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité