1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10957.06
L10957.06EA 182 EUR InStock
L10957.06
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene ≥94%
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene
Purity: 94% CAS No.: 4045-44-7 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.24 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4740 Odour: Light Boiling Point: 57-58°/13mm Beilstein Reference: 1849832 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001354
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 57…58 °C (13 mmHg)
Densité: 0.870
Point d'éclair: 44 °C (111 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001354
Numéro CAS: 4045-44-7
EINECS: 223-743-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité