Methyl-4-(methylthio)butyrate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11000.06
L11000.06EA 63.4 EUR InStock
L11000.06
Methyl-4-(methylthio)butyrate 96%
Methyl-4-(methylthio)butyrate
Purity: 96% CAS No.: 53053-51-3 Molecular Formula: CH3S(CH2)3CO2CH3 Formula Weight: 148.23 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4660 Boiling Point: 114-115°/40mm MDL No.: MFCD00009849
Formule: CH₃S(CH₂)₃CO₂CH₃
MW: 148,23 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C (40 mmHg)
Densité: 1.036
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009849
Numéro CAS: 53053-51-3
EINECS: 258-328-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité