Isothiocyanate de 2-iodophényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11012.03
L11012.03EA 56.5 EUR InStock
L11012.03
Isothiocyanate de 2-iodophényle ≥97%
Isothiocyanate de 2-iodophényle
Purity: 97% CAS No.: 98041-44-2 Molecular Formula: C7H4INS Formula Weight: 261.09 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-39° Beilstein Reference: 2716369 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041057
Formule: C₇H₄INS
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…39 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041057
Numéro CAS: 98041-44-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité