2-Amino-5-méthylthiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11039.06
L11039.06EA 26.7 EUR InStock
L11039.06
2-Amino-5-méthylthiazole ≥98%
2-Amino-5-methylthiazole
Purity: 98+% CAS No.: 7305-71-7 Molecular Formula: C4H6N2S Formula Weight: 114.17 Odour: Recognizable Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 109603 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00078317
Formule: C₄H₆N₂S
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078317
Numéro CAS: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité