Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L11158.03
L11158.03EA 47.5 EUR InStock
L11158.03
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
N-Benzyl-4-methoxyaniline
Purity: 99% CAS No.: 17377-95-6 Molecular Formula: C14H15NO Formula Weight: 213.28 Melting Point: 48-50° Boiling Point: 138-140°/0.1mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00059298


Formule: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059298
Numéro CAS: 17377-95-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité