5-Bromoindoxyl diacetate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11189.03
L11189.03EA 134 EUR InStock
L11189.03
5-Bromoindoxyl diacetate ≥98%
5-Bromoindoxyl diacetate
Purity: 98+% CAS No.: 33588-54-4 Molecular Formula: C12H10BrNO3 Formula Weight: 296.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 236935 MDL No.: MFCD00005799
Formule: C₁₂H₁₀BrNO₃
Point de fusion: 122…125 °C
Numéro MDL: MFCD00005799
Numéro CAS: 33588-54-4
EINECS: 251-584-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité