4-Chloro-5-nitrophthalimide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11308.03
L11308.03EA 125 EUR InStock
L11308.03
4-Chloro-5-nitrophthalimide 95%
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Purity: 95% CAS No.: 6015-57-2 Molecular Formula: C8H3ClN2O4 Formula Weight: 226.58 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1536189 MDL No.: MFCD00052331
Formule: C₈H₃ClN₂O₄
Point de fusion: 198…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052331
Numéro CAS: 6015-57-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité