2,3-Dichloropyrazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11500.06
L11500.06EA 123 EUR InStock
L11500.06
2,3-Dichloropyrazine ≥98%
2,3-Dichloropyrazine
Purity: 98% CAS No.: 4858-85-9 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Refractive Index: 1.5645 Boiling Point: 105-107°/50mm MDL No.: MFCD00040964
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point d'ébullition: 105…107 °C (50 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040964
Numéro CAS: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité