Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Vinylbiphenyl 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

L11869.03
L11869.03EA 80.3 EUR InStock
L11869.03
4-Vinylbiphenyl 97%
4-Vinylbiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 2350-89-2 Molecular Formula: C14H12 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 115-116° Beilstein Reference: 2039221 MDL No.: MFCD00008620


Formule: C₁₄H₁₂
Point de fusion: 115…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008620
Numéro CAS: 2350-89-2
EINECS: 219-082-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité