1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11961.14
L11961.14EA 108 EUR InStock
L11961.14
1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
1,3-Di-tert-butyltoluene
Purity: 98+% CAS No.: 15181-11-0 Molecular Formula: C15H24 Formula Weight: 204.36 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4900 Melting Point: 31-32° Boiling Point: 243-244° Beilstein Reference: 2043032 MDL No.: MFCD00026300
Formule: C₁₅H₂₄
Point d'ébullition: 243…244 °C
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 0.860
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026300
Numéro CAS: 15181-11-0
EINECS: 239-230-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité