2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12046.04
L12046.04EA 74.3 EUR InStock
L12046.04
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate ≥97%
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 63224-35-1 Molecular Formula: C7H12N2OS Formula Weight: 172.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5390 Boiling Point: 162-163°/10mm Beilstein Reference: 1210530 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041221
Formule: C₇H₁₂N₂OS
MW: 172,25 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C (10 mmHg)
Densité: 1.110
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00041221
Numéro CAS: 63224-35-1
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité