Propargyl-p-toluenesulphonate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12075.09
L12075.09EA 87.6 EUR InStock
L12075.09
Propargyl-p-toluenesulphonate ≥97%
Propargyl-p-toluenesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 6165-76-0 Molecular Formula: C10H10O3S Formula Weight: 210.25 Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 117-121°/0.3mm MDL No.: MFCD00078365
Formule: C₁₀H₁₀O₃S
MW: 210,25 g/mol
Point d'ébullition: 117…121 °C (0.3 mmHg)
Densité: 1.220
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078365
Numéro CAS: 6165-76-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité