Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aldehyde Ammonia Trimer, 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
L12265.18
L12265.18EA 51.5 EUR InStock
L12265.18
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Acetaldehyde ammonia trimer
Purity: 98% CAS No.: 58052-80-5 Molecular Formula: C6H15N3.3H2O Formula Weight: 183.25 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 110° dec. Beilstein Reference: 3910586 UN No.: UN1841 MDL No.: MFCD00149559
Formule: C₆H₂₁N₃O₃
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (dec.)
Point de fusion: 93…96 °C
Densité: 0.852
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149559
Numéro CAS: 58052-80-5
EINECS: 200-868-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,40
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité