Isothiocyanate de 1-naphtyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12418.09
L12418.09EA 153 EUR InStock
L12418.09
Isothiocyanate de 1-naphtyle ≥98%
Isothiocyanate de 1-naphtyle
Purity: 98% CAS No.: 551-06-4 Molecular Formula: C11H7NS Formula Weight: 185.25 Odour: Irritating Melting Point: 54-57° Beilstein Reference: 637868 Merck Reference: 14,6411 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00003882
Formule: C₁₁H₇NS
MW: 185,25 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 54…57 °C
Densité: 1.81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003882
Numéro CAS: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6411
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité