Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,o-Toluenedicarbonitrile tech. 90%, grade Technique

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L12419.06
L12419.06EA 31.4 EUR InStock
L12419.06
α,o-Toluenedicarbonitrile tech. 90%, grade Technique
α,o-Toluenedicarbonitrile
Purity: 90% CAS No.: 3759-28-2 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Melting Point: 73-79° Beilstein Reference: 1940497 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001895


Formule: C₉H₆N₂
Point de fusion: 73…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001895
Numéro CAS: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité