2-Hydroxythiophénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
L12519.06
L12519.06EA 221 EUR InStock
L12519.06
2-Hydroxythiophénol 97%
2-Hydroxythiophénol
Purity: 97% CAS No.: 1121-24-0 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.6140 Odour: Unpleasant Melting Point: 19° Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 1280884 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00040447
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1.220
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040447
Numéro CAS: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité