4-Bromobutyrate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12636.09
L12636.09EA 43.1 EUR InStock
L12636.09
4-Bromobutyrate de méthyle ≥97%
4-Bromobutyrate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 4897-84-1 Molecular Formula: Br(CH2)3CO2CH3 Formula Weight: 181.04 Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 186-187° MDL No.: MFCD00041482
Formule: C₅H₉BrO₂
Point d'ébullition: 186…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041482
Numéro CAS: 4897-84-1
EINECS: 225-523-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité