4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1'-(Methylenebis(4,1-phenylene))bis(1H-pyrrole-2,5-dione), 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)
L12862.14
L12862.14EA 57.8 EUR InStock
L12862.14
4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane 95%
4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane
Purity: 95% CAS No.: 13676-54-5 Molecular Formula: C21H14N2O4 Formula Weight: 358.36 Melting Point: 156-158° Beilstein Reference: 333986 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00005507
Formule: C₂₁H₁₄N₂O₄
MW: 358,35 g/mol
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005507
Numéro CAS: 13676-54-5
EINECS: 237-163-4
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité