5-(Chlorométhyl)-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis(2-methylpropan-1-ol), Bis(hydroxypivalaldehyde) Pentaerythritolacetal Cyclic Acetal
L12958.22
L12958.22EA 74.2 EUR InStock
L12958.22
5-(Chlorométhyl)-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(Chlorométhyl)-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazole
Purity: 97% CAS No.: 1455-42-1 Molecular Formula: C15H28O6 Formula Weight: 304.39 Melting Point: 197-200° Beilstein Reference: 1574570 MDL No.: MFCD00059794
Formule: C₁₅H₂₈O₆
MW: 304,38 g/mol
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059794
Numéro CAS: 1455-42-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité