4-Nitro-m-toluidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13112.06
L13112.06EA 88.5 EUR InStock
L13112.06
4-Nitro-m-toluidine ≥99%
4-Nitro-m-toluidine
Purity: 99% CAS No.: 611-05-2 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Odour: Characteristic Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 2209112 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00091833
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091833
Numéro CAS: 611-05-2
EINECS: 210-247-8
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité