4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
L13118.03
L13118.03EA 62.3 EUR InStock
L13118.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1546-80-1 Molecular Formula: C5H3F3N2O Formula Weight: 164.09 Melting Point: 168-171° Beilstein Reference: 778887 MDL No.: MFCD00151833
Formule: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164,09 g/mol
Point de fusion: 168…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151833
Numéro CAS: 1546-80-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité