Boranepyridine complex 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13178.18
L13178.18EA 191 EUR InStock
L13178.18
Boranepyridine complex 95%
Boranepyridine complex
Purity: 95% CAS No.: 110-51-0 Molecular Formula: C5H8BN Formula Weight: 92.93 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5320 Odour: Unpleasant Melting Point: 9-11° Boiling Point: 65°/1mm Beilstein Reference: 3674913 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00012435
Formule: C₅H₈BN
Point d'ébullition: 65 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 9…11 °C
Densité: 0.920
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Numéro MDL: MFCD00012435
Numéro CAS: 110-51-0
EINECS: 203-773-4
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité