Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogène peroxyde 27% (p/p) en solution aqueuse stabilisé

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L13235.AE L13235.AP
L13235.AEEA 26.1 EUR InStock
L13235.AE L13235.AP
Hydrogène peroxyde 27% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Hydrogène peroxyde
CAS No.: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Formula Weight: 34.02 Refractive Index: 1.3350 Melting Point: -26° Boiling Point: 107° Merck Reference: 14,4798 UN No.: 2014 MDL No.: MFCD00011333


Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: 107 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.100
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,4798
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité